AuftragsverfolgungKontakt
Schlauchverbinder, gerade
Schlauchverbinder, gerade
14/15/16 mm, 10,5 mm, 13-16 mm
Catalog # 229-0718
Supplier:   KARTELL
Schlauchverbinder, gerade
Catalog # 229-0718
Supplier:  KARTELL
Schlauchverbinder, gerade
Schlauchverbinder, gerade
14/15/16 mm, 10,5 mm, 13-16 mm
Price
SFr. 21.50
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PP, weiß
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Die Schlauchverbinder sind zum Einsatz mit Lebensmitteln gemäß 90/128/CEE, 92/39/CEE und FDA 21 CFR geeignet.
With tapered ends, for connecting tubing with the same diameter.
Specifications
  • Ext.Ø:
    14/15/16 mm
  • Bohrung Ø:
    10,5 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    13-16 mm