AuftragsverfolgungKontakt
Schlauchverbinder, gerade | Avantor
Schlauchverbinder, gerade
8/9/10 mm, 4,5 mm, 7-10 mm
Katalognr. 229-0715
Anbieter:   KARTELL
Schlauchverbinder, gerade
Katalognr. 229-0715
Anbieter:  KARTELL
Schlauchverbinder, gerade
Schlauchverbinder, gerade
8/9/10 mm, 4,5 mm, 7-10 mm
Preis
SFr. 27.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PP, weiß
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Die Schlauchverbinder sind zum Einsatz mit Lebensmitteln gemäß 90/128/CEE, 92/39/CEE und FDA 21 CFR geeignet.
With tapered ends, for connecting tubing with the same diameter.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    8/9/10 mm
  • Bohrung Ø:
    4,5 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    7-10 mm