Software für Julabo Einheiten
Product Details & Documents
Auswahl an Software zum Programmieren, Visualisieren und Dokumentieren von temperatur- und zeitabhängigen Prozessen in Verbindung mit Laborgeräten. Umfangreiche Kommunikations- und Vernetzungsmöglichkeiten über RS232/RS485, USB (mit optionalem Konverter) und Profibus zur Automatisierung im Laborbereich.
- Start/Stopp-Funktionen und Eingabe des Sollwerts mit grafischen Zoom-Funktionen
- Anzeige der aktuellen Istwerte, Heiz- und Kälteleistung
- Wiederholung der gespeicherten Profile
- Darstellung von bis zu 4 Kurven in einem Diagramm
- Rampenfunktion für bis zu 100 Schritte
Software „EasyTemp“: Kann von der Julabo Website (www.julabo.de) kostenlos herunter geladen werden; ideal zur Verwendung mit Julabo Geräten mit RS232-Schnittstelle, die die Steuerung eines einzelnen Geräts ermöglicht. Aufzeichnung der gemessenen Daten im ASCII-Format.
Software „EasyTemp Professional“: Ermöglicht die Steuerung von bis zu 24 Julabo Geräten mit RS232-Schnittstelle (USB optional). Aufzeichnung der gemessenen Daten im ASCII- und Excel-Format. Bis zu 4 definierbare Skalen; der Benutzer kann Formeln (z. B. Mittelwertbildung) und Differenzbeträge zwischen gemessenen Werten eingeben. Außerdem können Textkommentare im Diagramm angezeigt werden.
Programmierung und Aufzeichnung von individuellen Profilen für jedes Gerät; inklusive grafischer Darstellung von bis zu 16 Kurven in einem Diagramm
Darstellung wichtiger Werte in einer Grafik
Separates Fenster zur Steuerung jedes Geräts; über eine Taste können mehrere Geräte gleichzeitig gestartet werden
Profile können während des Betriebs gewechselt werden
Umfassende Rampenfunktion mit bis zu 1000 Schritten pro Profil für jedes Gerät
Zu den Optionen der Software „EasyTemp Professional“ gehört die Steuerung von Laborgeräten unterschiedlicher Hersteller, z. B. Laborrührer, Magnetrührer, Dosierpumpen und pH-Messgeräte. Treiber für Devicenet-, Profibus-, Ethernet- und RS485-Schnittstellen sind ebenfalls erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie auf Anfrage.
Specifications
- Bezeichnung:EasyTemp Professional Steuerungs-Software
- Für:Zum Steuern von mehr als 8 Julabo Anlagen mit RS232 Schnittstelle