Objektträger, UniMark®
Objektträger in Standardverpackung, Grün
Catalog # 631-0095
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Die hellen Druckfarben der UniMark®-Objektträger mit gefrosteten Enden bilden einen guten Kontrast zu den Markierungen.
- Mattrand zum Etikettieren
- Aus Kalk-Natron-Glas der hydrolytischen Klasse 3
- Unterschiedliche Farben zur farblichen Codierung
- Durch äußerst dünne Beschichtung besonders für den Einsatz in Automaten geeignet
W×D×H: 76×26×1 mm
For in vitro diagnostic (IVD) applications.
Specifications
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:Objektträger in Standardverpackung
- Seq:03