Objektträger, UniMark®
Objektträger in Standardverpackungen, Gelb
Katalognr. 631-0094
Anbieter: MARIENFELD
Direkt zu
Product Details & Documents
Die hellen Druckfarben der UniMark®-Objektträger mit gefrosteten Enden bilden einen guten Kontrast zu den Markierungen.
- Mattrand zum Etikettieren
- Aus Kalk-Natron-Glas der hydrolytischen Klasse 3
- Unterschiedliche Farben zur farblichen Codierung
- Durch äußerst dünne Beschichtung besonders für den Einsatz in Automaten geeignet
W×D×H: 76×26×1 mm
For in vitro diagnostic (IVD) applications.
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCoC_MARI1000612_823410
Dichiarazione di conformità
MARI0704102_TDS_EN
Scheda dati
Technische Daten
- Farbe:Gelb
- Bezeichnung:Objektträger in Standardverpackungen
- Seq:02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..