Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 53 mm, Natur, PP
Katalognr. NALG712174-0530
Direkt zu
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Schraubverschluss ETFE 53MM 1 * 2 ST Katalognr.NALG71-2174-0530
Das Produkt NALG71-2174-0530 ist ein Ersatz für NALG712174-0530 und hat die gleiche Verpackung und Spezifikationen, aber möglicherweise eine andere Menge.
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Technische Daten
- Verschlussgröße:53 mm
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Replacement closure
- Material:PP
- Seq:48