Vortex-Mischer, Lab Dancer
Vortex-Mischer, lab dancer, UK-Stecker
Katalognr. 442-0021
Direkt zu
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Schüttelgerät Typ Vortex, lab dancer EU/CH/UK 1 * 1 ST Katalognr.444-0020
Das Produkt 444-0020 ist ein Ersatz für 442-0021 und hat die gleiche Verpackung und Spezifikationen, aber möglicherweise eine andere Menge.
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Vortex-Mischer, lab dancer, UK-Stecker
- Seq:02
- Max. Mischvolumen:50 ml
- Cat. No.:442-0021
- Modell:lab dancer
- Max. Ø der Röhrchen (mm):30 mm
- Orbit:4,5 mm
- Max. Kapazität:0,1 kg, inklusive Aufsatz
- Schüttelbewegung:Orbital
- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:1,2/0,8 W
- Ø×H:100×70 mm
- Drehzahlbereich:2800 min⁻¹ fixiert
- Gewicht:0,55 kg