Zubehör
Plattenstativ, 242×355 mm, Stab-Ø 10 mm mit Höhe 370 mm. Max. Tragkraft: 0,7 kg, T 10 basic/VDI 12
Katalognr. 431-1006
Anbieter: IKA
Direkt zu
Product Details & Documents
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Produktliteratur
Technische Daten
- Bezeichnung:Plattenstativ, 242×355 mm, Stab-Ø 10 mm mit Höhe 370 mm. Max. Tragkraft: 0,7 kg
- Seq:107
- Für:T 10 basic/VDI 12
- Cat. No.:431-1006
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 431-2944Spannhalter zur Sicherung von Gefäßen, Stativstab- Ø 25 - 36 mm, Gefäß Ø 40 - 300 mmT 50 basicEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 544.00