VWR®, Einweg-Wägeschalen
25 ml, 67×47×14 mm, Weiß
PS, rautenförmig.
- Breiter, flacher Boden verhindert Umkippen
- Temperaturbeständig bis +70 °C
Diese flexiblen Schalen mit glatter Oberfläche ermöglichen ein präzises Ausgießen bei minimalem Probenverlust. Sie sind ideal zur Verwendung mit Mikrowellen und Feuchtebestimmern.
: Sie werden in einem Reinraum hergestellt und in Kunststoffbeutel verpackt.
- Kapazität:25 ml
- Farbe:Weiß
- Seq:18
- B×T×H:67×47×14 mm