VWR®, Einweg-Wägeschalen
30 ml, 78×56×14 mm, Schwarz
Katalognr. 611-9185
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, rautenförmig.
- Breiter, flacher Boden verhindert Umkippen
- Temperaturbeständig bis +70 °C
Diese flexiblen Schalen mit glatter Oberfläche ermöglichen ein präzises Ausgießen bei minimalem Probenverlust. Sie sind ideal zur Verwendung mit Mikrowellen und Feuchtebestimmern.
: Sie werden in einem Reinraum hergestellt und in Kunststoffbeutel verpackt.
Technische Daten
- Kapazität:30 ml
- Farbe:Schwarz
- Seq:03
- B×T×H:78×56×14 mm