AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Einweg-Wägeschalen | Avantor
VWR®, Einweg-Wägeschalen
250 ml, 140×140×22 mm, Schwarz
Katalognr. 611-9177
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Einweg-Wägeschalen
Katalognr. 611-9177
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Einweg-Wägeschalen
VWR®, Einweg-Wägeschalen
250 ml, 140×140×22 mm, Schwarz
Preis
SFr. 292.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PS, quadratisch.
  • Flache Form mit einem breiten, flachen Boden für hohe Stabilität
  • Abgerundete Kanten erleichtern das Umfüllen
  • Temperaturbeständig bis 70 °C
Diese flexiblen Wägeschalen mit glatter Oberfläche ermöglichen ein präzises Ausgießen bei geringem Probenverlust. Sie sind biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Laugen. Ideal für die Verwendung mit Mikrowellen, Waagen oder Feuchtebestimmern.
Verpackung: Diese Wägeschalen werden in einem Reinraum hergestellt und in Kunststoffbeutel verpackt.
Technische Daten
  • Kapazität:
    250 ml
  • Farbe:
    Schwarz
  • Seq:
    12
  • B×T×H:
    140×140×22 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..