AuftragsverfolgungKontakt
Destillierbrücken | Avantor
Destillierbrücken
200 mm, 19/26 NS
Katalognr. WITG1.205.260
Anbieter:   witeg Labortechnik
Destillierbrücken
Katalognr. WITG1.205.260
Anbieter:  witeg Labortechnik
Destillierbrücken
Destillierbrücken
200 mm, 19/26 NS
Preis
SFr. 174.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit zwei vertikalen NS-Konen und Tropfenfänger.
 :
 :
 :
 :
 :
Technische Daten
  • Kern:
    19/26 NS
  • Mantellänge:
    200 mm