AuftragsverfolgungKontakt
Destillierbrücken
Destillierbrücken
150 mm, 14/23 NS
Catalog # WITG1.205.150
Supplier:   witeg Labortechnik
Destillierbrücken
Catalog # WITG1.205.150
Supplier:  witeg Labortechnik
Destillierbrücken
Destillierbrücken
150 mm, 14/23 NS
Price
174.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit zwei vertikalen NS-Konen und Tropfenfänger.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Kern:
    14/23 NS
  • Mantellänge:
    150 mm