AuftragsverfolgungKontakt
Human plasma | Avantor
Human plasma
Human plasma in sodium EDTA, sterile, 500 mL
Katalognr. ROCKD519-04-0500
Human plasma
Katalognr. ROCKD519-04-0500
CAS Nummer:  
Human plasma
Human plasma
Human plasma in sodium EDTA, sterile, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 4’800.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Plasma is obtained from non-hemolysed blood collected from healthy, fasted donors. Sterilisation is accomplished by filtration.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Human plasma in sodium EDTA, sterile