AuftragsverfolgungKontakt
Human plasma
Human plasma in sodium citrate, sterile, 50 mL
Katalognr. ROCKD519-03-0050
Human plasma
Katalognr. ROCKD519-03-0050
CAS Nummer:  
Human plasma
Human plasma
Human plasma in sodium citrate, sterile, 50 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 1’390.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Plasma is obtained from non-hemolysed blood collected from healthy, fasted donors. Sterilisation is accomplished by filtration.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    50 mL
  • Bezeichnung:
    Human plasma in sodium citrate, sterile
Technische Daten