AuftragsverfolgungKontakt
Human plasma
Human plasma in potassium oxalate, sterile, 1.000 mL
Katalognr. ROCKD519-08-1000
Human plasma
Katalognr. ROCKD519-08-1000
CAS Nummer:  
Human plasma
Human plasma
Human plasma in potassium oxalate, sterile, 1.000 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 8’870.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
Plasma is obtained from non-hemolysed blood collected from healthy, fasted donors. Sterilisation is accomplished by filtration.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1.000 mL
  • Bezeichnung:
    Human plasma in potassium oxalate, sterile
Technische Daten