AuftragsverfolgungKontakt
Human plasma
Human plasma in alsevers, sterile, 100 mL
Katalognr. ROCKD519-02-0100
Human plasma
Katalognr. ROCKD519-02-0100
CAS Nummer:  
Human plasma
Human plasma
Human plasma in alsevers, sterile, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 2’400.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Plasma is obtained from non-hemolysed blood collected from healthy, fasted donors. Sterilisation is accomplished by filtration.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Human plasma in alsevers, sterile
Technische Daten