AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Carnitin | Avantor
L(-)-Carnitin
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. BMOL53922-3
Anbieter:   Biomol Enzo
L(-)-Carnitin
Katalognr. BMOL53922-3
Anbieter:  Biomol Enzo
CAS Nummer:  541-15-1
L(-)-Carnitin
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  541-15-1
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
  • CAS Nummer:541-15-1
  • Formel:C₇H₁₅NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00038747
  • Molekulargewicht:161.20 g/mol
  • EINECS:208-768-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Technische Daten