L(-)-Carnitin
Glass bottle for solids, 10 g
Katalognr. BMOL53922-2
Anbieter: Biomol Enzo
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
- CAS Nummer:541-15-1
- Formel:C₇H₁₅NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00038747
- Molekulargewicht:161.20 g/mol
- EINECS:208-768-0
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:10 g