AuftragsverfolgungKontakt
n-Dodecyl-β-D-maltosid | Avantor
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. BMOL56366-1
Reizend
Anbieter:   Biomol Enzo
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Katalognr. BMOL56366-1
Anbieter:  Biomol Enzo
CAS Nummer:  69227-93-6
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  69227-93-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  DDM, Lauryl-β-D-maltoside, Dodecyl-β-D-maltopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Dodecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Dodecyl-Beta-Maltoside
  • CAS Nummer:69227-93-6
  • Formel:C₂₄H₄₆O₁₁
  • MDL-Nummer:MFCD00043012
  • Molekulargewicht:510.6 g/mol
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g
Technische Daten