VWR®, Einweg-Wägeschalen
7 ml, 46×46×8 mm, Blau
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, quadratisch.
- Flache Form mit einem breiten, flachen Boden für hohe Stabilität
- Abgerundete Kanten erleichtern das Umfüllen
- Temperaturbeständig bis 70 °C
Diese flexiblen Wägeschalen mit glatter Oberfläche ermöglichen ein präzises Ausgießen bei geringem Probenverlust. Sie sind biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Laugen. Ideal für die Verwendung mit Mikrowellen, Waagen oder Feuchtebestimmern.
Verpackung: Diese Wägeschalen werden in einem Reinraum hergestellt und in Kunststoffbeutel verpackt.
Technische Daten
- Kapazität:7 ml
- Farbe:Blau
- Seq:02
- B×T×H:46×46×8 mm