Fläschchen, pathologisch
28 ml, 27,5 mm, 82,5 mm, Universal
Katalognr. 215-3569
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Kalk-Natron-Glas.
Fläschchen mit aufgesetzter weißer, Polypropylenkappe ohne Einsatz.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Ext.Ø:27,5 mm
- Typ:Universal
- Kapazität:28 ml
- Höhe:82,5 mm
- Seq:02