AuftragsverfolgungKontakt
(R)-(-)-2-Aminohexan ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
  L19304.06
(R)-(-)-2-Aminohexan ≥99%, ee 96%, ChiPros®
  L19304.06
 :  70095-40-8
(R)-(-)-2-Aminohexan ≥99%, ee 96%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminohexan ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
 :  70095-40-8
254.00 SFr.
1 * 5 g
Purity: 99+% CAS No.: 70095-40-8 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 Flash Point: -3°(26°F) Melting Point: -20° Boiling Point: 116° Beilstein Reference: 1718994 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00671627
  •  :70095-40-8
  •  :C₆H₁₅N
  •  :MFCD00671627
  •  :101.19 g/mol
  •  :116 °C
  •  :< –20 °C
  •  :0,755
  •  :–3 °C (26 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :2733
  •  :3,II
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g