AuftragsverfolgungKontakt
(R)-(-)-2-Aminohexan ≥99%, ee 96%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminohexan ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. L19304.03
Entzündlich
Ätzend
Reizend
(R)-(-)-2-Aminohexan ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Katalognr. L19304.03
CAS Nummer:  70095-40-8
(R)-(-)-2-Aminohexan ≥99%, ee 96%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminohexan ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Nummer:  70095-40-8
Preis
84.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 70095-40-8 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 Flash Point: -3°(26°F) Melting Point: -20° Boiling Point: 116° Beilstein Reference: 1718994 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00671627
  • CAS Nummer:70095-40-8
  • Formel:C₆H₁₅N
  • MDL-Nummer:MFCD00671627
  • Molekulargewicht:101.19 g/mol
  • Siedepunkt:116 °C
  • Schmelzender Platingehalt:< –20 °C
  • Dichte:0,755
  • Blitz Pt:–3 °C (26 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2733
  • ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g