Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
1-Boc-2-indolboronsäure 95% | Avantor

1-Boc-2-indolboronsäure 95%

Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. L18009.06
Reizend
1-Boc-2-indolboronsäure 95%
Katalognr. L18009.06
CAS Nummer:  213318-44-6
1-Boc-2-indolboronsäure 95%
1-Boc-2-indolboronsäure 95%

Glass bottle for solids, 5 g

CAS Nummer:  213318-44-6
Preis
SFr. 838.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 95% CAS No.: 213318-44-6 Molecular Formula: C13H16BNO4 Formula Weight: 261.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 85° dec. Beilstein Reference: 8148683 MDL No.: MFCD02093045

Synonyme:  N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indole-2-boronic acid, 1H-Indole-2-boronic acid, N-BOC protected, N-Boc-indole-2-boronic Acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-Boc-indole-2-boronic acid
  • CAS Nummer:213318-44-6
  • Formel:C₁₃H₁₆BNO₄
  • MDL-Nummer:MFCD02093045
  • Molekulargewicht:261.08 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 85 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 85 °C (Zersetzung)
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g

Technische Daten