AuftragsverfolgungKontakt
Triethylcitrat ≥99% | Avantor
Triethylcitrat ≥99%
25 g
Triethylcitrat ≥99%
Katalognr. L12639.14
CAS Nummer:  77-93-0
Triethylcitrat ≥99%
Triethylcitrat ≥99%
25 g
CAS Nummer:  77-93-0
Preis
45.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 77-93-0 Molecular Formula: C12H20O7 Formula Weight: 276.29 Flash Point: 176°(348°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: -55° Boiling Point: 126-127°/1mm Beilstein Reference: 1801199 Merck Reference: 14,2326 MDL No.: MFCD00009201
Synonyme:  Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
  • CAS Nummer:77-93-0
  • Formel:C₁₂H₂₀O₇
  • MDL-Nummer:MFCD00009201
  • Molekulargewicht:276.29 g/mol
  • Merck-Index:14,2326
  • Siedepunkt:126…127 °C (1 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:–55 °C
  • Dichte:1,137
  • Blitz Pt:176 °C (348 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-070-7
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    25 g