AuftragsverfolgungKontakt
Ethylacetat ≥99%
Glasflasche, 2.500 mL
Katalognr. L10925.0F
Entzündlich
Reizend
Ethylacetat ≥99%
Katalognr. L10925.0F
CAS Nummer:  141-78-6
Ethylacetat ≥99%
Ethylacetat ≥99%
Glasflasche, 2.500 mL
CAS Nummer:  141-78-6
Preis
SFr. 116.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 141-78-6 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.3720 Odour: Sweet Melting Point: -84° Boiling Point: 76-77° Beilstein Reference: 506104 Merck Reference: 14,3757 UN No.: 1173 MDL No.: MFCD00009171
Synonyme:  Acetic acid ethyl ester
  • CAS Nummer:141-78-6
  • Formel:CH₃COOC₂H₅
  • MDL-Nummer:MFCD00009171
  • Molekulargewicht:88.11 g/mol
  • Merck-Index:14,3757
  • Siedepunkt:76…77 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–84 °C
  • Dichte:0,902
  • Blitz Pt:–3 °C (26 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-500-4
  • UN:1173
  • ADR:3,II
  • ERREICHEN:01-2119475103-46
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2.500 mL
  • Cat. No.:
    L10925.0F
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt