Ethylacetat ≥99%
Glasflasche, 1.000 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 141-78-6 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.3720 Odour: Sweet Melting Point: -84° Boiling Point: 76-77° Beilstein Reference: 506104 Merck Reference: 14,3757 UN No.: 1173 MDL No.: MFCD00009171
Synonyme: Acetic acid ethyl ester
- CAS Nummer:141-78-6
- Formel:CH₃COOC₂H₅
- MDL-Nummer:MFCD00009171
- Molekulargewicht:88.11 g/mol
- Merck-Index:14,3757
- Siedepunkt:76…77 °C
- Schmelzender Platingehalt:–84 °C
- Dichte:0,902
- Blitz Pt:–3 °C (26 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-500-4
- UN:1173
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119475103-46
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAL10925
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1.000 mL
- Cat. No.:L10925.AU
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt