AuftragsverfolgungKontakt
Linolsäure 95% | Avantor
Linolsäure 95%
Glass bottle for solids, 100 g
Linolsäure 95%
Katalognr. L07949.22
CAS Nummer:  60-33-3
Linolsäure 95%
Linolsäure 95%
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  60-33-3
Preis
SFr. 1’080.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 95% CAS No.: 60-33-3 Molecular Formula: C18H32O2 Formula Weight: 280.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4699 Odour: Weak, characteristic Melting Point: -12° Boiling Point: 230°/16mm Beilstein Reference: 1727101 Merck Reference: 14,5505 MDL No.: MFCD00064241
Synonyme:  (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
  • CAS Nummer:60-33-3
  • Formel:C₁₈H₃₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064241
  • Molekulargewicht:280.45 g/mol
  • Merck-Index:14,5505
  • Siedepunkt:230 °C (16 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:–12 °C
  • Dichte:0,902
  • Blitz Pt:>110 °C (230 °F)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-470-9
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Technische Daten