Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methylpalmitat ≥97%

Methylpalmitat ≥97%

Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Codice catalogo L05509.36
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Methylpalmitat ≥97%
Codice catalogo L05509.36
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  112-39-0
Methylpalmitat ≥97%
Methylpalmitat ≥97%

Glasflasche für Feststoffe, 500 g

Numero CAS:  112-39-0
Price
SFr. 289.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 97% CAS No.: 112-39-0 Molecular Formula: C17H34O2 Formula Weight: 270.46 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4512 Melting Point: 28-34° Boiling Point: 135-137°/0.2mm Beilstein Reference: 1780973 MDL No.: MFCD00008994

Sinonimi:  Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
  • Numero CAS:112-39-0
  • Formula:C₁₇H₃₄O₂
  • Numero MDL:MFCD00008994
  • Molecular Weight:270.46 g/mol
  • Punto di ebollizione:135…137 °C (0,2 mmHg)
  • Punto di fusione:28…34 °C
  • Densità:0,852
  • Punto di infiammabilità:>110 °C (230 °F)
  • temperatura di conservazione:Raumtemperatur
  • EINECS:203-966-3
Specifiche

Specifiche

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g

Specifiche