Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methylpalmitat ≥97% | Avantor

Methylpalmitat ≥97%

Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Methylpalmitat ≥97%
Katalognr. L05509.22
CAS Nummer:  112-39-0
Methylpalmitat ≥97%
Methylpalmitat ≥97%

Glasflasche für Feststoffe, 100 g

CAS Nummer:  112-39-0
Preis
90.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 97% CAS No.: 112-39-0 Molecular Formula: C17H34O2 Formula Weight: 270.46 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4512 Melting Point: 28-34° Boiling Point: 135-137°/0.2mm Beilstein Reference: 1780973 MDL No.: MFCD00008994

Synonyme:  Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
  • CAS Nummer:112-39-0
  • Formel:C₁₇H₃₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008994
  • Molekulargewicht:270.46 g/mol
  • Siedepunkt:135…137 °C (0,2 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:28…34 °C
  • Dichte:0,852
  • Blitz Pt:>110 °C (230 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-966-3
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..