AuftragsverfolgungKontakt
Bisacrylamid ≥97%
Bisacrylamid ≥97%
100 g
Katalognr. L04694.22
Reizend
Bisacrylamid ≥97%
Katalognr. L04694.22
CAS Nummer:  110-26-9
Bisacrylamid ≥97%
100 g
CAS Nummer:  110-26-9
Preis
79.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 110-26-9 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1706297 MDL No.: MFCD00008625
Synonyme:  Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
  • CAS Nummer:110-26-9
  • Formel:(H₂C=CHCONH)₂CH₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008625
  • Molekulargewicht:154.17 g/mol
  • Siedepunkt:125 °C (3,33 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:>300 °C
  • Dichte:1,235
  • Blitz Pt:138 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:203-750-9
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 g