AuftragsverfolgungKontakt
Kreisschüttler, VXR basic Vibrax® | Avantor
Kreisschüttler, VXR basic Vibrax®
VXR basic Vibrax Kreisschüttler, UK-Stecker
Katalognr. 444-0058
Kreisschüttler, VXR basic Vibrax®
Katalognr. 444-0058
Anbieter:  
Kreisschüttler, VXR basic Vibrax®
Kreisschüttler, VXR basic Vibrax®
VXR basic Vibrax Kreisschüttler, UK-Stecker
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Kreissschüttler VXR basic IKA-Vibrax 1 * 1 ST Katalognr.444-0022
Das Produkt 444-0022 ist ein Ersatz für 444-0058 und hat die gleiche Verpackung und Spezifikationen, aber möglicherweise eine andere Menge.
Product Details & Documents
Kleiner optoelektronisch geregelter Schüttler mit großem Drehzahlbereich. Hohe Gleichmäßigkeit der kreisenden Schüttelbewegung auch bei niedriger Drehzahl.
  • Für den Dauerbetrieb geeignet
  • Auswahl an auswechselbaren Aufsätzen
  • Geeignet für die Verwendung bei 5 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken oder Kühlräumen
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Zertifizierung: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Bestellinformationen: Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte benötigtes Zubehör separat bestellen.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    VXR basic Vibrax Kreisschüttler, UK-Stecker
  • Cat. No.:
    444-0058
  • Modell:
    VXR basic Vibrax
  • Orbit:
    4 mm
  • B×T×H:
    157×247×130 mm
  • Schüttelbewegung:
    Kreisend
  • Motorleistung Aufnahme/Abgabe:
    35/13,2 W
  • Max. load:
    2 kg
  • Gewicht:
    6,1 kg
  • Drehzahl:
    0–2200 min⁻¹
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2743
    Reagenzglaseinsatz
    Aufsatz für Eppendorf Reaktionsgefäße oder Reagenzgläser, 70 Bohrungen à 10 mm Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 236.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2302
    Reagenzglas-Aufsatz
    Bis zu 36 Reagenzgläser und Zentrifugenröhrchen, Ø bis 16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 636.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2301
    Einhand-Aufsatz (135×130 mm)
    Zum Schütteln handgehaltener Einzelgefäße, 1–250 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 157.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2303
    Schalen-Aufsatz (410×210 mm)
    Kulturflaschen und Petrischalen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 450.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2747
    Basis Halterung
    Halterung für Reagenzglaseinsätze
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 236.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2745
    Reagenzglaseinsatz
    Halterung für Reagenzgläser, 32 Bohrungen Ø 16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 181.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2746
    Reagenzglaseinsatz
    Halterung für Reagenzgläser, 18 Bohrungen Ø 20 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 181.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2308
    Universal-Aufsatz
    Schnelles und sicheres Spannen von max. 2 Erlenmeyerkolben à 500 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’080.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2744
    Reagenzglaseinsatz
    Halterung für Reagenzgläser, 41 Bohrungen Ø 12 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 236.00
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..