Zubehör für Spectroquant® NOVA
Vorjustierte Ersatzlampe, NOVA 30/60
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Zur Dokumentation der Analysenwerte können wahlweise ein Standard-Rechner oder ein Drucker angeschlossen werden.
- Mit der Software Multi-Achat II kann die Datenaufnahme gesteuert werden oder gemessene Analysendaten werden lediglich aufgezeichnet
- Die Datensätze werden hier als Rohdaten archiviert bzw. in weitergehende Programme wie Excel eingelesen
Anschließbare Photometer: SQ 118, SQ 200, SQ 300, Spectroquant® NOVA 30, Spectroquant® NOVA 60, Spectroquant® NOVA 400.
Dokumente
msds_100787 msds_109749 msds_109769 msds_114667 msds_114723
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
Technische Daten
- Bezeichnung:Vorjustierte Ersatzlampe
- Für:NOVA 30/60