AuftragsverfolgungKontakt
pH indicator, bromophenol blue tablets | Avantor
pH indicator, bromophenol blue tablets
Bromophenol blue tablets, pH indicator, 250 Tab.
Katalognr. 162623A
Anbieter:   Lovibond
pH indicator, bromophenol blue tablets
Katalognr. 162623A
Anbieter:  Lovibond
CAS Nummer:  
pH indicator, bromophenol blue tablets
pH indicator, bromophenol blue tablets
Bromophenol blue tablets, pH indicator, 250 Tab.
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 124.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 Tablet
Product Details & Documents
Indicator for pH range 2,8 to 4,4.
Can be used for measuring pH in conjunction with the Comparator 2000+ system and pH disc 2/1B
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 Tab.
  • Bezeichnung:
    Bromophenol blue tablets, pH indicator
Technische Daten