AuftragsverfolgungKontakt
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
50 g, 0,10 ± mg, Cylindrical test weight
Katalognr. SARBYCW4528-02
Anbieter:   Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Katalognr. SARBYCW4528-02
Anbieter:  Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
50 g, 0,10 ± mg, Cylindrical test weight
Preis
SFr. 301.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Technische Daten
  • Gewicht:
    50 g
  • Seq:
    20
  • Toleranz:
    0,10 ± mg
  • Typ:
    Cylindrical test weight