Verbandskasten
Industrieset, 1 - 50 Personen*
Katalognr. 118-0129
Anbieter: SAFETY FIRST AID GROUP
Direkt zu
Product Details & Documents
Alle Inhalte der folgenden Verbandskästen sind konform mit der HSE. Laut HSE: "Ein Arbeitgeber sollte eine Einschätzung der Risiken und benötigten Erste-Hilfe Maßnahmen von jedem Arbeitsplatz machen". Um die Auswahl des richtigen Verbandskasten zu vereinfachen, wird die Anzahl der Angestellten pro Verbandskasten von der British Healthcare Trade Association angegeben.
: Alle Kits werden mit einer Erste-Hilfe-Broschüre geliefert.
Technische Daten
- Bezeichnung:Industrieset, 1 - 50 Personen*
- Cat. No.:118-0129
- Modell:Industriell (1 - 50 Personen)
- Inhalt:120 × wasserdichte Pflaster, steril 40 × einzeln verpackte Wischtücher 12 × blaue Kunststofffingerlinge (sortiert) 6 × Augenpads mit Verband, Vlies 8 × Dreieckstücher, Vlies 12 × Sicherheitsnadeln 12 × sterile Kompressen, mittlere Größe 4 × sterile Kompressen, große Größe 2 × Gewebekleber, steril 10 × Augenspülung, steril 2 × hygienische Reanimationskits 10 × Primapore Wundkompressen (80×80 mm) 6 × Primapore Wundkompressen (80×80 mm) 1 × Rettungsdecke 1 × Verbandschere 100 Einweghandschuhe (Paar) 1 Wandhalter
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.