AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Silikonflüssigkeiten
Silikonflüssigkeit 350 cS, −40...+200 °C, 350 mm²/s, Klar, Plastic container, 25 kg
VWR® Silikonflüssigkeiten
Katalognr. 630097H
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
VWR® Silikonflüssigkeiten
VWR® Silikonflüssigkeiten
Silikonflüssigkeit 350 cS, −40...+200 °C, 350 mm²/s, Klar, Plastic container, 25 kg
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 3’920.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Eine Palette von Silikonflüssigkeiten zum Einsatz in Bädern. Geringe Toxizität, inert und langlebig aufgrund ihrer geringen Verflüchtigung.
  • Nicht korrosiv
  • Hoher Flammpunkt
  • Lange Lebensdauer
  • Geringe Verdampfung
Die Flüssigkeiten besitzen ausgezeichnete Wärmeübertragungseigenschaften und decken einen weiten Temperaturbereich von −40 bis +200 °C ab.
1 cS = 1 mm²/s
 : In einer Kunststoffflasche/ einem Kunststoffkanister.
 : Bei hohen Temperaturen können gesundheitsschädliche Dämpfe freigesetzt werden. Bei Temperaturen über 140 °C muss dieses Material in einem Abzug verarbeitet werden.
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic container
  • VE:
    25 kg
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Silikonflüssigkeit 350 cS
  • Temperaturbereich:
    −40...+200 °C
  • Viskosität:
    350 mm²/s
Technische Daten