AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Silikonflüssigkeiten
VWR® Silikonflüssigkeiten
Silikonflüssigkeit 100 cS, −40...+200 °C, 100 mm²/s, Klar, 25 kg
  630077D
VWR® Silikonflüssigkeiten
  630077D
 :  
VWR® Silikonflüssigkeiten
VWR® Silikonflüssigkeiten
Silikonflüssigkeit 100 cS, −40...+200 °C, 100 mm²/s, Klar, 25 kg
 :  
SFr. 7’210.00
1 * 25 kg
Eine Palette von Silikonflüssigkeiten zum Einsatz in Bädern. Geringe Toxizität, inert und langlebig aufgrund ihrer geringen Verflüchtigung.
  • Nicht korrosiv
  • Hoher Flammpunkt
  • Lange Lebensdauer
  • Geringe Verdampfung
Die Flüssigkeiten besitzen ausgezeichnete Wärmeübertragungseigenschaften und decken einen weiten Temperaturbereich von −40 bis +200 °C ab.
1 cS = 1 mm²/s
Packaging: In einer Kunststoffflasche/ einem Kunststoffkanister.
Caution: Bei hohen Temperaturen können gesundheitsschädliche Dämpfe freigesetzt werden. Bei Temperaturen über 140 °C muss dieses Material in einem Abzug verarbeitet werden.
  • VE:
    25 kg
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Silikonflüssigkeit 100 cS
  • Temperaturbereich:
    −40...+200 °C
  • Viskosität:
    100 mm²/s