AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitternetz
Grau mit weißem Gitternetz, 130, 0,45 µm, 25 mm
  515-0222
 :   Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
  515-0222
 :  Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Grau mit weißem Gitternetz, 130, 0,45 µm, 25 mm
SFr. 342.00
1 * 100 ST
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
  • Ø:
    25 mm
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Typ:
    130
  • Bezeichnung:
    Grau mit weißem Gitternetz
  • Seq:
    75
  • Cat. No.:
    515-0222
  • Stärke:
    115 - 145 µm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Wasserdurchfluss:
    70 ml/min (1 bar)