Sorbentien Superspher®
Superspher® 60 RP-select B, 4 µm, 10 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Documents
msds_119612 msds_119613 msds_119643
Scheda di sicurezza
Technische Daten
Technische Daten
- Partikelgröße:4 µm
- VE:10 g
- Bezeichnung:Superspher® 60 RP-select B
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..