AuftragsverfolgungKontakt
Sorbentien Superspher®
Sorbentien Superspher®
Superspher® 60 RP-select B, 4 µm, 10 g
Katalognr. 1.19643.0010
Anbieter:   Merck
Sorbentien Superspher®
Katalognr. 1.19643.0010
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Sorbentien Superspher®
Superspher® 60 RP-select B, 4 µm, 10 g
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 3’400.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Partikelgröße:
    4 µm
  • VE:
    10 g
  • Bezeichnung:
    Superspher® 60 RP-select B
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..