AuftragsverfolgungKontakt
Burettes, Removable Stopcock | Avantor
Burettes, Removable Stopcock
50 ml, 0,10 ml, 0,10 ± ml
Katalognr. 612-0370
Anbieter:   SciLabware
Burettes, Removable Stopcock
Katalognr. 612-0370
Anbieter:  SciLabware
Burettes, Removable Stopcock
Burettes, Removable Stopcock
50 ml, 0,10 ml, 0,10 ± ml
Preis
116.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soda lime glass, class B, removable PTFE stopcock.
  • Flared top for safer filling
  • Blue enamel graduations
BS 846
Zertifizierung: BS 846
Technische Daten
  • Kapazität:
    50 ml
  • Teilung:
    0,10 ml
  • Toleranz:
    0,10 ± ml
  • Cat. No.:
    612-0370