Measuring Cylinders
50 ml, 1,0 ml, 195 mm, 1,0 ± ml
Katalognr. 612-0069
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilicate glass, tall form, class B.
- White enamel graduations
- Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
Technische Daten
- Kapazität:50 ml
- Höhe:195 mm
- Teilung:1,0 ml
- Toleranz:1,0 ± ml
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB4500/00Standfuß für 10 ml Zylinder ( 612-0065)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 36.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB4500/01Standfuß für 25 ml Zylinder ( 612-0067)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 36.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB4500/06MStandfuß für 250 ml Zylinder (612-0073, 612-0090)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 64.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB4500/04MStandfuß für 100 ml Zylinder (612-0071, 612-0088)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 59.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB4500/02MStandfuß für 50 ml Zylinder (612-0069, 612-0086)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 59.80