AuftragsverfolgungKontakt
Measuring Cylinders | Avantor
Measuring Cylinders
1000 ml, 10 ml, 470 mm, 10 ± ml
Katalognr. 612-0063
Anbieter:   SciLabware
Measuring Cylinders
Katalognr. 612-0063
Anbieter:  SciLabware
Measuring Cylinders
Measuring Cylinders
1000 ml, 10 ml, 470 mm, 10 ± ml
Preis
SFr. 104.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • With spout
  • Graduations in high contrast white enamel
  • Hexagonal bases on cylinders above 5 ml for greater stability
Zertifizierung: BS 604, ISO 4788, DIN 12 680
Technische Daten
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    470 mm
  • Teilung:
    10 ml
  • Toleranz:
    10 ± ml