AuftragsverfolgungKontakt
Measuring Cylinders | Avantor
Measuring Cylinders
50 ml, 1 ml, 200 mm, 1 ± ml
Katalognr. 612-0059
Anbieter:   SciLabware
Measuring Cylinders
Katalognr. 612-0059
Anbieter:  SciLabware
Measuring Cylinders
Measuring Cylinders
50 ml, 1 ml, 200 mm, 1 ± ml
Preis
SFr. 28.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • With spout
  • Graduations in high contrast white enamel
  • Hexagonal bases on cylinders above 5 ml for greater stability
 : BS 604, ISO 4788, DIN 12 680
Technische Daten
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    200 mm
  • Teilung:
    1 ml
  • Toleranz:
    1 ± ml