AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter | Avantor
Büchner-Trichter
30 mm, 35 ml, P40
Katalognr. 511-0802
Anbieter:   DIXON SCIENTIFIC
Büchner-Trichter
Katalognr. 511-0802
Anbieter:  DIXON SCIENTIFIC
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
30 mm, 35 ml, P40
Preis
SFr. 94.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass
  • With sintered glass disc
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
For paper or membrane filtration disc.
Technische Daten
  • Platte Ø:
    30 mm
  • Porosität:
    P40
  • Kapazität:
    35 ml