Natriumhydroxid, Supelco®
Wellpappfaltkisten, 50 kg
: Merck
: Caustic soda
- :1310-73-2
- :NaOH
- :MFCD00003548
- :40 g/mol
- :14,08627
- :1390 °C (1013 hPa)
- :323 °C
- :2,13 g/cm³ (20 °C)
- :215-185-5
- :8,II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- :Raumtemperatur
- :1823
- :01-2119457892-27
- Solubility:1090 g/l (20 °C)
- Melting Point:323 °C
- Molar Mass:40.00 g/mol
- Boiling Point:1390 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:(20 °C)
- Density:2.13 g/cm3 (20 °C)
- pH:14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
- Packung:Wellpappfaltkisten
- VE:50 kg