Natriumhydroxid, Supelco®
Kunststoffflasche, 10 kg
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Caustic soda
- CAS Nummer:1310-73-2
- Formel:NaOH
- MDL-Nummer:MFCD00003548
- Molekulargewicht:40 g/mol
- Merck-Index:14,08627
- Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:323 °C
- Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:215-185-5
- ADR:8,II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1823
- ERREICHEN:01-2119457892-27
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_106467
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
ProductPage_106467
Produktspezifikation
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:1090 g/l (20 °C)
- Melting Point:323 °C
- Molar Mass:40.00 g/mol
- Boiling Point:1390 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:(20 °C)
- Density:2.13 g/cm3 (20 °C)
- pH:14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:10 kg