Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

n-Hexan, EMPLURA®, Supelco®

Metallfass, 190 L
Katalognr. 1.04368.9190
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
Anbieter:   Merck
n-Hexan, EMPLURA®, Supelco®
Katalognr. 1.04368.9190
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  110-54-3
n-Hexan, EMPLURA®, Supelco®
n-Hexan, EMPLURA®, Supelco®

Metallfass, 190 L

CAS Nummer:  110-54-3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 190 L
Product Details & Documents

EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.

Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • Merck-Index:13,04712
  • Siedepunkt:69 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–94,3 °C
  • Dichte:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–22 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:1208
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • EINECS:203-777-6
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Metallfass
  • VE:
    190 L

Technische Daten