AuftragsverfolgungKontakt
Readycult®
Readycult® Enterokokken 100*, 20 Tests
Katalognr. 1.01299.0001
Anbieter:   Merck
Readycult®
Katalognr. 1.01299.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Readycult®
Readycult®
Readycult® Enterokokken 100*, 20 Tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 289.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 Tests
Product Details & Documents
Readycult® Coliform und Readycult® Enterococci vereinfachen den Nachweis von Coliformen, E. coli oder fäkalen Streptokokken im Wasser. Sie benötigen lediglich einen sterilen Behälter und eine UV-Lampe (Kat.-Nr. 1.13203.0001).
  • Einfache Handhabung, durch gebrauchsfertige Medien in der Blisterpackung
  • Schnellere Ergebnisse- Blisterpackung zur Wasserprobe geben, mischen, 24 h ± 1 bebrüten, ablesen, fertig
  • Sicher und leicht auszuwerten- mit Readycult® werden auch vorgeschädigte Keime sicher erfasst. Blau-grüner Farbumschlag bedeutet Gesamtcoliforme, E. coli vorhanden oder Enterokokken (1.01299); Fluoreszenz + Indol-Reaktion zeigt die Anwesenheit von E. coli
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    20 Tests
  • Bezeichnung:
    Readycult® Enterokokken 100*
Technische Daten